A9804
Allatostatin II
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Gly-Asp-Gly-Arg-Leu-Tyr-Ala-Phe-Gly-Leu-NH2
About This Item
Análisis
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inhibitors of juvenile hormone synthesis in insects.
Otras notas
Sequences are highly conserved within the six C-terminal amino acids.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable