Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
290.44
UNSPSC Code:
51111800
Beilstein/REAXYS Number:
2217626
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥99%
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
181-184 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
QGXBDMJGAMFCBF-HLUDHZFRSA-N
Biochem/physiol Actions
Anabolic steroid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?