A9102
AH13205
≥98% (HPLC), oil
Sinónimos:
trans-2-(4-(1-Hydroxyhexyl)phenyl-5-oxocyclopentaneheptanoic acid
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
oil
color
pale yellow
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
emisor
GlaxoSmithKline
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC(O)c1ccc(cc1)[C@H]2CCC(=O)[C@@H]2CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C24H36O4/c1-2-3-6-10-22(25)19-14-12-18(13-15-19)20-16-17-23(26)21(20)9-7-4-5-8-11-24(27)28/h12-15,20-22,25H,2-11,16-17H2,1H3,(H,27,28)/t20-,21-,22?/m1/s1
Clave InChI
XMQKDOCUWFCMEJ-JAZPPYFYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)