Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H45NO20
Número CAS:
Peso molecular:
691.63
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥95% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Blood group A active oligosaccharide
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?