Merck
A8889
Sigma-Aldrich
N6-([6-Aminohexyl]carbamoylmethyl)adenosine 5′-triphosphate lithium salt
≥85%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H32N7O14P3 · xLi+
Número de CAS:
Peso molecular:
663.41 (free acid basis)
Código UNSPSC:
12352202
Ensayo
≥85%
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Side-chain functionalized derivative of ATP, useful for preparation of immobilized ATP such as for affinity purifications.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Lindberg et al.
European journal of biochemistry, 53(2), 481-486 (1975-05-06)
Alkylation of ATP with iodoacetic acid at pH 6.5 yielded 1-carboxymethyl-ATP which, after alkaline rearrangement, gave N-6-carboxymethyl-ATP. Condensation of this analogue with 1,6-diaminohexane in the presence of a water-soluble carbodiimide generated N-6-[(6-aminohexyl)carbamoylmethyl]-ATP in an overall yield of 40% based on