A8826
Asn-Arg-Asn-Phe-Leu-Arg-Phe amide trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
FMRF amide related peptide
About This Item
Análisis
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)CC(N)=O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(N)=O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable