Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O4
Número CAS:
Peso molecular:
202.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
colorless to slightly yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O4/c1-5-6-8(11)13-7-14-9(12)10(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
InChI key
GYKLFBYWXZYSOW-UHFFFAOYSA-N
Application
AN-9 is a HDAC inhibitor with antimetastatic and antiangiogenic properties. These anticancer activities are thought to occur by reducing vascularization and the expression of bFGF and HIF-1α.
Biochem/physiol Actions
HDAC Inhibitor tested as an anti-cancer drug; butyric acid pro-drug
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?