A7981
Anti-Aromatase antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ARO, Anti-CYP XIX, Anti-CYP19A1 (Cytochrome P450, Family 19, Subfamily A, Polypeptide 1), Anti-Estrogen Synthase, Anti-P-450 Aromatase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 50-55 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells transfected with Aromatase
western blot: 0.5-1 μg/mL using human placenta tissue lysate
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CYP19A1(1588)
Descripción general
Anti-Aromatase specifically recognizes human aromatase (50-55 kDa).
Aplicación
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)