Merck
A7973
[Arg13] Amyloid-β-Protein Fragment 1-40
≥80% (HPLC), lyophilized powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥80% (HPLC)
Mol wt:
4350
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥80% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
4350
composition
Peptide Content, ≥70%
solubility
H2O: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Application
Used to study the effect of Arg13 on Aβ aggregation.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T Suzuki et al.
The Journal of experimental medicine, 191(11), 1905-1920 (2000-06-06)
Shigella, the causative agent of bacillary dysentery, is capable of directing its movement within host cells by exploiting actin dynamics. The VirG protein expressed at one pole of the bacterium can recruit neural Wiskott-Aldrich syndrome protein (N-WASP), a downstream effector
L K Simmons et al.
Molecular pharmacology, 45(3), 373-379 (1994-03-01)
Amyloid beta peptide (A beta), the major protein constituent of senile plaques in patients with Alzheimer's disease, is believed to facilitate the progressive neurodegeneration that occurs in the latter stages of this disease. Early attempts to characterize the structure-activity relationship
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A7973-.5MG04061833217429