Saltar a
A7926
Azlocillin sodium salt
Sinónimos:
D-α-([Imidazolidin-2-on-1-yl]carbonylamino)benzylpenicillin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C20H22N5O6SNa
Número CAS:
Peso molecular:
483.47
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51282412
EC Number:
253-347-7
MDL number:
Para consultas sobre este producto A7926, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)N3CCNC3=O)c4ccccc4)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C20H23N5O6S.Na/c1-20(2)13(17(28)29)25-15(27)12(16(25)32-20)22-14(26)11(10-6-4-3-5-7-10)23-19(31)24-9-8-21-18(24)30;/h3-7,11-13,16H,8-9H2,1-2H3,(H,21,30)(H,22,26)(H,23,31)(H,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12-,13+,16-;/m1./s1
InChI key
UVOCNBWUHNCKJM-XFAPPKAWSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Azlocillin is often used against <l>Pseudomonas aeruginosa </l>and has been used to develop novel antibiotic quantitation techniques [1].
Biochem/physiol Actions
Azlocillin is a semisynthetic penicillin and a β-lactam antibiotic. It acts by inhibition of penicillin-binding protein (PBP)-dependent bacterial cell wall synthesis.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)