Saltar a
A7750
N-Acetyl-3,5-dinitro-L-tyrosine ethyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15N3O8
Número CAS:
Peso molecular:
341.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](Cc1cc(c(O)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)(NC(C)=O)C(=O)OCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)