Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11I2NO4
Número CAS:
Peso molecular:
475.02
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-837-3
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleServicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlestorage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)(NC(C)=O)C(O)=O
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?