Merck
A7331
trans-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
≥97% (titration)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
143.18
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
3196018
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97% (titration)
mp
~255 °C (dec.)
SMILES string
N[C@@H]1CCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10)/t5-,6-/m1/s1
InChI key
USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
William C Pomerantz et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(34), 13604-13613 (2011-08-06)
We have examined the effect of β-peptide modifications on the propensity of these helical molecules to form lyotropic liquid crystalline (LC) phases in water. All of the β-peptides we have examined contain 10 residues. In each case, at least three
Betas are brought into the fold.
B L Iverson
Nature, 385(6612), 113-113 (1997-01-09)
Anasztázia Hetényi et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(2), 547-553 (2005-01-13)
Homo-oligomers constructed by using trans-2-aminocyclohexanecarboxylic acid monomers without protecting groups were studied. Both ab initio theory and NMR measurements showed that the tetramer tends to adopt a 10-helix motif, while the pentamer and hexamer form the known 14-helix. It was