Merck
A7252
Supelco
Ajmaline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H26N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
326.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC1C(O)N2C3CC1C4C(O)C5(CC24)[C@H]3N(C)c6ccccc56
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Indole alkaloid from Rauwolfia serpentina that is a Class Ia antiarrhythmia compound. It blocks sodium channels in skeletal and cardiac muscle and cardiac HERG potassium channels in the open state but not in the closed state. Ajmaline administered intravenously prolongs the atrioventricular (AV) conduction times in the heart and has been used diagnostically to detect AV block and other cardiac abnormalities.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves