Merck
A7171
Sigma-Aldrich
[deamino-Cys3, D-Ala5]-Atriopeptin I fragment 3-24 amide rat
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
3-Mercaptopropionyl-Phe-D-Ala-Gly-Arg-Ile-Asp-Arg-Ile-Gly-Ala-Gln-Ser-Gly-Leu-Gly-Cys-Asn-Ser-Phe-Arg-Tyr-NH2 [Disulfide bridge: 3–19]
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C102H157N33O29S2
Número de CAS:
Peso molecular:
2373.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)CCSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC1=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc4ccc(O)cc4)C(N)=O)[C@@H](C)CC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable