Merck
A7169
Avidin–TRITC Conjugate
buffered aqueous solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
conjugate
TRITC conjugate
form
buffered aqueous solution
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100
storage temp.
−20°C
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, containing 10% (v/v) 0.5 M carbonate buffer, pH 9.5 and 15 mM sodium azide.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)