Saltar al contenido
A6883
Atropine methyl bromide
≥99% (TLC), powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H26NO3 · Br
Número CAS:
Peso molecular:
384.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-700-1
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
Br.C[N]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C18H26NO3.BrH/c1-19(2)14-8-9-15(19)11-16(10-14)22-18(21)17(12-20)13-6-4-3-5-7-13;/h3-7,14-17,20H,8-12H2,1-2H3;1H/t14-,15+,16?,17?;
InChI key
YBFLMRSYEWDJEJ-ZNHDNBJUSA-N
Biochem/physiol Actions
Competitive muscarinic acetylcholine receptor antagonist that does not cross the blood-brain barrier.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)