Merck
A6876
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-D-valine
Sigma Grade
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
159.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
grado
Sigma Grade
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O