A6854
AF12198
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
Ac-Phe-Glu-Trp-Thr-Pro-Gly-Trp-Tyr-Gln-L-azetidine-2-carbonyl-Tyr-Ala-Leu-Pro-Leu-NH2
About This Item
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
mol peso
1895.12
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PNOC(5368)
Amino Acid Sequence
Ac-Phe-Glu-Trp-Thr-Pro-Gly-Trp-Tyr-Gln-Aze-Tyr-Ala-Leu-Pro-Leu-NH2
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Human IL-1 receptor antagonist peptide, in vivo and in vitro.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable