A6668
Sodium eicosyl sulfate
Sinónimos:
1-Eicosanyl sulfate, Arachidyl sulfate sodium salt, Eicosyl sodium sulfate, Eicosyl sulfate sodium salt
About This Item
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na].CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H42O4S.Na.H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-25(21,22)23;;/h2-20H2,1H3,(H,21,22,23);;
Clave InChI
DBIYGAPQOGWLPR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable