Saltar a
A6631
Potassium arsenate monobasic
Sinónimos:
Arsenic acid potassium salt, Potassium dihydrogen arsenate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
KH2AsO4
Número CAS:
Peso molecular:
180.03
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-065-8
MDL number:
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: arsenic
mp
277-283 °C (lit.)
SMILES string
[K+].O[As](O)([O-])=O
InChI
1S/AsH3O4.K/c2-1(3,4)5;/h(H3,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
GVPLVOGUVQAPNJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium arsenate may be used as a reference material during the analysis of biological materials for the presence of arsenate. Potassium arsenate is used as a metabolic inhibitor and toxicity agent.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7784-41-0
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)