Merck
A6472
Sigma-Aldrich
14-Acetylvirescenine from Delphinium sp.
≥99% (TLC), white, powder
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H39NO7
Peso molecular:
465.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥99% (TLC)
formulario
powder
color
white
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC[C@@]12CC[C@H](O)[C@@]34C5C[C@@H]6[C@H](C[C@@](O)(C5[C@H]6OC(C)=O)[C@@](O)(CC13)C4N(CO)C2)OC
Aplicación
14-Acetylvirescenine blocks action potential propagation at the nicotinic receptors of vegetative ganglia and neuromuscular junctions. 14-Acetylvirescenine is hypotensive with curare-like activity.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Blocks the propagation of the action potential at the nicotinic cholinoreceptors of vegetative ganglia and neuro-muscular junctions. Hypotensive and curare-like action, I.V. and orally.
Advertencia
Protect from light.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable