Merck
A6351
Sigma-Aldrich
A-315456
>98% (HPLC), solid
Sinónimos:
N-[3-(cyclohexylidene(1H-imidazol-4-ylmethyl)phenyl]ethanesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H23N3O2S
Peso molecular:
345.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
>98% (HPLC)
Formulario
solid
color
off-white
solubilidad
DMSO: soluble 24 mg/mL
H2O: insoluble
cadena SMILES
CCS(=O)(=O)Nc1cccc(c1)C(=C2/CCCCC2)\c3cnc[nH]3
InChI
1S/C18H23N3O2S/c1-2-24(22,23)21-16-10-6-9-15(11-16)18(17-12-19-13-20-17)14-7-4-3-5-8-14/h6,9-13,21H,2-5,7-8H2,1H3,(H,19,20)
Clave InChI
MTZVJHSZYMWIAG-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRA1D(146)
Aplicación
A-315456 is a potent and selective α1D-antagonist that may serve as a useful pharmacological ligand to probe the physiological role of the α(1D)-adrenoceptor subtype in normal and disease states.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Selective α1D-adrenoceptor antagonist.
Características y beneficios
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S A Buckner et al.
European journal of pharmacology, 433(1), 123-127 (2002-01-05)
In functional assays, A-315456, N-[3-(cyclohexylidene-(1H-imidazol-4-ylmethyl))phenyl]ethanesulfonamide, behaved as an alpha(1D)-adrenoceptor subtype selective antagonist (pA(2)=8.34) in the rat aorta. It was 83-fold less potent at the alpha(1B)-adrenoceptor subtype expressed in the rat spleen, and was inactive at the alpha(1A)-adrenoceptor subtype expressed in