Saltar a
A6043
Albumin, biotinamidocaproyl labeled bovine
lyophilized powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
157,00 €
133,45 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥80% protein basis (biuret)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
bioconjugation: suitable
Concentration:
>80% protein (biuret)
133,45 €
Precio de catálogo157,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥80% protein basis (biuret)
form
lyophilized powder
origin
USA origin
concentration
>80% protein (biuret)
extent of labeling
≥8 mol biotin per mol albumin
technique(s)
bioconjugation: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
Albumin-biotin conjugate was used to develop a sensitive non-isotopic benzodiazepine receptor assay. The method can be generalized to other receptors.
Physical form
Lyophilized powder containing sodium citrate buffer salts
Preparation Note
Prepared from albumin (A7638)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A2289N8159A9418
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
≥80% protein basis (biuret)
assay
≥90% (Lowry)
assay
-
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
origin
USA origin
origin
-
origin
-
origin
USA origin
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)