Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
0.5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 358,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C140H218N42O46 · xC2HF3O2
Peso molecular:
3225.48 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
MDL number:
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
sequence from human
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IAPP(3375)
Biochem/physiol Actions
Reverses the inhibitory effects of amylin on glycogen accumulation in vitro
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source sequence from human | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form solid | form powder (Lyophilisate) |
| Gene Information human ... IAPP(3375) | Gene Information human ... CALCA(796) | Gene Information - | Gene Information - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?