A5861
A-61603 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[5-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2yl)-2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl]methanesulphonamide hydrobromide
About This Item
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
off-white
solubilidad
H2O: >5 mg/mL
emisor
Abbott
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.Br.CS(=O)(=O)Nc1c(O)ccc2C(CCCc12)C3=NCCN3
InChI
1S/C14H19N3O3S.BrH.H2O/c1-21(19,20)17-13-10-3-2-4-11(14-15-7-8-16-14)9(10)5-6-12(13)18;;/h5-6,11,17-18H,2-4,7-8H2,1H3,(H,15,16);1H;1H2
Clave InChI
PRYXREGSOWDDDR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable