A5854
Anti-AFX (FOXO4) antibody, Mouse monoclonal
clone AF3.10, purified from hybridoma cell culture
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AF3.10, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~50 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using COS-7 cell extracts expressing human AFX
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FOXO4(4303)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable