Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
>95%
form
lyophilized powder
mol wt
4932
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Originally isolated from Anemonia sulcata
Voltage-gated sodium channel activator
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?