A5727
N-[(4S)-4-amino-5-[(2-aminoethyl)amino]pentyl]-N′-nitroguanidine tris(trifluoroacetate) salt
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
N-(4S)-(4-amino-5-[aminoethyl]aminopentyl)-N′-nitroguanidine tris(trifluoroacetate) salt
About This Item
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
solubilidad
H2O: soluble 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.NCCNC[C@@H](N)CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H21N7O2.3C2HF3O2/c9-3-5-12-6-7(10)2-1-4-13-8(11)14-15(16)17;3*3-2(4,5)1(6)7/h7,12H,1-6,9-10H2,(H3,11,13,14);3*(H,6,7)/t7-;;;/m0.../s1
Clave InChI
NYWNMNBIORWOSQ-QTPLPEIMSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable