Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
0.5 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 355,00 € |
1 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 670,00 € |
Acerca de este artículo
355,00 €
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:1,000
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| technique(s) direct ELISA: 1:1,000 | technique(s) direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000 | technique(s) direct ELISA: 1:7,000-1:21,000 | technique(s) direct ELISA: 1:7,000-1:21,000 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Human IgG (γ-chain specific), F(ab′)2 fragment−Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?