Merck
A5330
N-Acetyl-L-tryptophan 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl ester
≥99% (TLC), powder
Sinónimos:
L-732,138
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H18F6N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
472.38
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99% (TLC)
form
powder
mp
147-148 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)OCc3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C22H18F6N2O3/c1-12(31)30-19(8-14-10-29-18-5-3-2-4-17(14)18)20(32)33-11-13-6-15(21(23,24)25)9-16(7-13)22(26,27)28/h2-7,9-10,19,29H,8,11H2,1H3,(H,30,31)/t19-/m0/s1
InChI key
BYYQYXVAWXAYQC-IBGZPJMESA-N
Gene Information
human ... TACR1(6869)
Biochem/physiol Actions
Competitive substance P receptor antagonist.
Competitive substance P receptor antagonist. It is approximately 1000-fold more potent at cloned human NK-1 receptors than at cloned human NK-2 and NK-3 receptors; and approximately 200-fold more potent at human NK-1 receptors than at rat NK-1 receptors. The IC50 for the human NK-1 receptor expressed in CHO cells is approximately 2 nM.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)