Merck
A5296
Ala-Gly-Glu-Gly-Leu-Ser-Ser-Pro-Phe-Trp-Ser-Leu-Ala-Ala-Pro-Gln-Arg-Phe amide
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
A-18-F-NH2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C89H130N24O24
Número CAS:
Peso molecular:
1920.13
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)C(C)N)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CO)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(Cc3c[nH]c4ccccc34)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(=O)N5CCCC5C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc6ccccc6)C(N)=O
Biochem/physiol Actions
Attenuates analgesic effects of morphine
Other Notes
Endogenous peptide found in periaqueductal grey and in dorsal spinal cord
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
H Y Yang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 82(22), 7757-7761 (1985-11-01)
Two peptides that crossreact with an antiserum raised against Phe-Met-Arg-Phe-NH2 were purified from bovine brain extract. Their structures were determined to be Ala-Gly-Glu-Gly-Leu-Ser-Ser-Pro-Phe-Trp-Ser-Leu-Ala-Ala-Pro-Gln-Arg-Phe- NH2 and Phe-Leu-Phe-Gln-Pro-Gln-Arg-Phe-NH2. The sequences were determined by gas-phase sequencing, except for the COOH-terminal phenylalaninamides. These were