A5157
DL-2-Amino-7-phosphonoheptanoic acid
~95%
Sinónimos:
AP-7
About This Item
Análisis
~95%
cadena SMILES
NC(CCCCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H16NO5P/c8-6(7(9)10)4-2-1-3-5-14(11,12)13/h6H,1-5,8H2,(H,9,10)(H2,11,12,13)
Clave InChI
MYDMWESTDPJANS-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
rat ... Grin2a(24409) , Grin2b(24410)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable