A5058
Ala-Pro-Arg-Leu-Arg-Phe-Tyr
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
α-Bag Cell Peptide 1-7
About This Item
Análisis
≥97% (HPLC)
composición
Peptide content, ~70%
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C44H67N13O9/c1-25(2)22-32(54-37(60)31(13-8-20-51-44(48)49)53-40(63)35-14-9-21-57(35)41(64)26(3)45)38(61)52-30(12-7-19-50-43(46)47)36(59)55-33(23-27-10-5-4-6-11-27)39(62)56-34(42(65)66)24-28-15-17-29(58)18-16-28/h4-6,10-11,15-18,25-26,30-35,58H,7-9,12-14,19-24,45H2,1-3H3,(H,52,61)(H,53,63)(H,54,60)(H,55,59)(H,56,62)(H,65,66)(H4,46,47,50)(H4,48,49,51)
Clave InChI
NXTLZAZOGADWPA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable