Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 μL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 432,00 € |
200 μL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 871,00 € |
Acerca de este artículo
432,00 €
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
western blot: 1:200-1:500 using mouse salivary gland and rat lung
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Aqp5(11830)
rat ... Aqp5(25241)
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form liquid | form - |
| species reactivity mouse, rat | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity rat, mouse |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?