Saltar al contenido
A4895
Acid Black 48
practical grade
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Colour Index Number:
65005
EC Number:
215-518-4
UNSPSC Code:
12171500
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
practical grade
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)