Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C37H61N2O29Na
Número CAS:
Peso molecular:
1020.87
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
human milk
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)CC(OCC2OC(OC3C(O)C(NC(C)=O)C(OC3CO)OC4C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C4O)C(O)C(O)C2O)(OC1C(O)C(O)CO)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?