A4634
2-Amino-6-chloropurine riboside
≥95%
Sinónimos:
(−)-2-Amino-6-chloropurine riboside, 6-Chloroguanine riboside
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
165-167 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Nc1nc(Cl)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H12ClN5O4/c11-7-4-8(15-10(12)14-7)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Clave InChI
TXWHPSZYRUHEGT-UUOKFMHZSA-N
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?