Saltar al contenido
A4564
LS-Tetra saccharide a
from human milk
Sinónimos:
α-NeuNAc-(2→3)-β-Gal-(1→3)-b-GlcNAc-(1→3]-β-Gal-(1→4)-Glc, LST a, N-Acetylneuramin-lacto-N-tetraose a
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H62N2O29
Número CAS:
Peso molecular:
998.88
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human milk
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)CC(OC2C(O)C(CO)OC(OC3C(O)C(CO)OC(OC4C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C4O)C3NC(C)=O)C2O)(OC1C(O)C(O)CO)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)