Permítanos ayudarlebiological source
pigeon liver
form
lyophilized powder
specific activity
~0.5 units/mg protein
composition
Protein, ~10% biuret
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Physical form
Contains sucrose as a stabilizer.
Other Notes
One unit will acetylate 1.0 nanomole of p-nitroaniline per min at pH 8.0 at 25 °C.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?