Merck
A4141
3′-O-Acetyl-2′-deoxyadenosine
≥98%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15N5O4
Número CAS:
Peso molecular:
293.28
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC1CC(OC1CO)n2cnc3c(N)ncnc23
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)