A4056
Amrinone
Sinónimos:
5-Amino-(3,4′-bipyridin)-6(1H)-one, Inamrinone
About This Item
Ensayo
≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
solubilidad
1 M NaOH: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1=CC(=CNC1=O)c2ccncc2
InChI
1S/C10H9N3O/c11-9-5-8(6-13-10(9)14)7-1-3-12-4-2-7/h1-6H,11H2,(H,13,14)
Clave InChI
RNLQIBCLLYYYFJ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PDE3A(5139)
rat ... Pde3a(50678)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?