A3500
1-Acetoxycyclopentanecarbonitrile
liquid
Sinónimos:
1-Cyanocyclopentyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
153.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)OC1(CCCC1)C#N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)