Saltar a
A3377
Adenosina 5′-trifosfato disodium salt hydrate
≥97% (HPLC), microbial, crystalline
Sinónimos:
ATP disodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
47,10 €
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
56,00 €
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
117,00 €
10 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
208,00 €
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
436,00 €
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1370,00 €
500 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
3430,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
551.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
EC Number:
213-579-1
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
microbial
Form:
crystalline
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
47,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Adenosina 5′-trifosfato disodium salt hydrate, Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial
biological source
microbial
Quality Segment
type
Grade II
assay
≥97% (HPLC)
form
crystalline
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) is a central component of energy storage and metabolism in vivo. ATP is use in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger cAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. ATP serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.
Biochem/physiol Actions
Agonista del purinoceptor P2
Agonista purinérgico P2; aumenta la actividad de los canales de K+ activados por Ca2+; sustrato de los sistemas enzimáticos dependientes de ATP
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A6419A2383A26209
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
99%
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)