Saltar a
A3261
Arg-Arg β-naphthylamide trihydrochloride
≥99% (HPLC), powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
58,50 €
250 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
625,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H33N9O2 · 3HCl
Número CAS:
Peso molecular:
564.94
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
58,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Arg-Arg β-naphthylamide trihydrochloride,
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C22H33N9O2.3ClH/c23-17(7-3-11-28-21(24)25)19(32)31-18(8-4-12-29-22(26)27)20(33)30-16-10-9-14-5-1-2-6-15(14)13-16;;;/h1-2,5-6,9-10,13,17-18H,3-4,7-8,11-12,23H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,24,25,28)(H4,26,27,29);3*1H/t17-,18-;;;/m0.../s1
InChI key
RNVXXFQJTJQVER-NCXIRTITSA-N
General description
Arg-Arg β-naphthylamide is a dipeptide and a β-naphthylamide derivative.[1]
Substrate for dipeptidyl aminopeptidase III.
Application
Arg-Arg β-naphthylamide trihydrochloride has been used as a substrate for the enzyme dipeptidyl peptidase 3 expressed in human embryonic kidney cells (HEK293T)[2] and as a substrate for peptidase from black-pigmented bacteroides (BPB) and spirochetes.[1]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G1013S9009P4157
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)