Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H43N5O8
Número CAS:
Peso molecular:
637.72
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleBiochem/physiol Actions
Inhibits amyloid formation in vitro and amyloid neurotoxicity in cell culture, reduces in vivo cerebral amyloid deposition and blocks amyloid fibrial formation in rat brain.
Inhibits amyloid formation in vitro, prevents amyloid neurotoxicity in cell culture, reduces in vivo cerebral amyloid deposition and completely blocks amyloid fibrial formation in rat brain.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?