A2980
Anti-AcV5 antibody, Mouse monoclonal
clone ACV5, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-Baculovirus envelope gp64 protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
ACV5, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~58 kDa
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1 mg/mL
técnicas
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using extracts of Sf9 cells infected with baculovirus
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- dot blot
- immunocytochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable