Merck
A2960
Sigma-Aldrich
D-Ala-β-(2-naphthyl)-D-Ala-Trp-D-Phe-Lys amide
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H50N8O5
Peso molecular:
746.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H](N)C(=O)N[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)C(=O)N[C@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(N)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Growth hormone-releasing peptide studied in rats
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
H Sawada et al.
Regulatory peptides, 53(3), 195-201 (1994-10-21)
The effect of a newly developed growth hormone (GH)-releasing hexapeptide (KP-102) on GH secretion was studied in urethan-anesthetized adult male rats. Although KP-102 alone exerted a small influence on GH secretion, it produced a large plasma GH response in the