A2941
Arachidonoyl chloride
~95% (capillary GC, NMR)
Sinónimos:
5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid chloride
About This Item
Análisis
~95% (capillary GC, NMR)
densidad
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C20H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Clave InChI
NTBLHFFUSJRJQO-DOFZRALJSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable