Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 205,00 € |
10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 392,00 € |
Acerca de este artículo
205,00 €
conjugate
FITC conjugate
Quality Segment
form
lyophilized powder
extent of labeling
2-4 mol fluorescein isothiocyanate per mol avidin
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Application
Packaging
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunohistochemistry: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) direct ELISA: 1:70,000, western blot: 1:150,000-1:300,000 using using β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per lane |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized solid | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| conjugate FITC conjugate | conjugate - | conjugate - | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| extent of labeling 2-4 mol fluorescein isothiocyanate per mol avidin | extent of labeling - | extent of labeling - | extent of labeling - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Avidin–FITC from egg white
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?